Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco lavador de gases, caperuza según Drechsel
Los frascos lavadores de gases se utilizan para limpiar gases debido a un flujo a través de un líquido adecuado.
81.45€ - 123.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
---|---|
Tipo | Tamaño del racor (métrico): 9 mm |
Porosidad | 1 |
Junta cónica estándar | Tamaño de rosca GL 45 |
Diámetro interior del tubo (métrico) | 9 mm |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10695591
|
DWK Life Sciences
257040101 |
Con disco de filtro |
123.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10238490
|
DWK Life Sciences
247130008 |
Sin disco de filtro |
81.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para la filtración y purificación de gas, se requieren frascos lavadores de gases que consisten en un tubo de distribución de gases, un frasco adecuado y una abertura de salida de gas. En esta configuración de ensayo, el gas es forzado a fluir a través de un líquido antes de ser liberado. Para este propósito, el tubo de distribución de gases se sumerge en el líquido, el gas pasa a través de él y las impurezas en el gas se unen al líquido. El gas se purifica o se lava, por así decirlo. Una placa filtrante en el tubo de distribución de gases genera las burbujas de aire más pequeñas posibles, que forman una superficie de contacto con el líquido lo más grande posible.- Caperuza según Drechsel
- Con sistema de unión roscado
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
- Las piezas sueltas se pueden pedir también por separado
- Escala de fácil lectura con divisiones de trazo largo en marcas principales para la medición del contenido
Especificaciones
500 ml | |
1 | |
9 mm | |
1 unidad |
Tamaño del racor (métrico): 9 mm | |
Tamaño de rosca GL 45 | |
Limpieza (lavado) de gases con disolventes; purificación de mezclas de gases; con rosca para un intercambio rápido de los frascos que contienen líquidos; filtrado |