Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tapa con brida plana, con boca central
La tapa de un recipiente con brida plana no sólo se emplea como cierre, sino también, debido a sus bocas de vidrio esmerilado normalizado, para la combinación con otras piezas esmeriladas intercambiables (p. ej., embudos de decantación, varillas agitadoras, etc.).
161.00€ - 316.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Procesos químicamente y térmicamente exigentes; funcionamiento seguro bajo presión o vacío; presión máx. de funcionamiento a 250 °C |
N.° por paquete | 1/paq. |
Intervalo de temperatura (métrico) | 250 °C |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10365381
|
DWK Life Sciences
243984605 |
NS 29/32 | DN 100 |
161.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10465041
|
DWK Life Sciences
243985104 |
NS 29/32 | DN 120 |
193.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10632581
|
DWK Life Sciences
243985704 |
NS 29/32 | DN 150 |
200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12636203
|
DWK Life Sciences
244505707 |
NS 45/40 | DN 150 |
316.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10527291
|
DWK Life Sciences
243986109 |
NS 29/32 | DN 200 |
232.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10716721
|
DWK Life Sciences
244504608 |
NS 45/40 | DN 100 |
239.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los matraces con esmerilado plano son recipientes de reacción de gran volumen, considerados una alternativa al matraz de fondo redondo, y consisten en una parte inferior y una tapa. Estas dos partes se mantienen juntas mediante una abrazadera de fijación. Una junta o grasa de esmerilado evitan que las superficies esmeriladas se agarroten. Por medio de diferentes esmerilados normalizados en la tapa, el matraz con esmerilado plano puede ser combinado con otras piezas intercambiables (p. ej., embudos de decantación, varillas agitadoras, ...). Los matraces con esmerilado plano son muy adecuados para trabajos preparativos, como reacciones generales, destilaciones, evaporaciones y secado de sustancias sólidas y viscosas. Debido a sus paredes, los matraces con esmerilado plano son idóneos para el trabajo bajo presión y vacío.- Con boca central NS 29/32 o NS 45/40
- Resistente a la presión y al vacío gracias a su geometría y al gran espesor de pared
- Cierre hermético debido al esmerilado normalizado
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1/paq. | |
Sí |
Procesos químicamente y térmicamente exigentes; funcionamiento seguro bajo presión o vacío; presión máx. de funcionamiento a 250 °C | |
250 °C |