Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Embudo filtrante
Los embudos filtrantes son filtros que se utilizan para la separación sólido-líquido por medio de vacío.
46.60€ - 635.00€
Especificaciones
Material | Boro 3,3 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración fina; filtración fina; filtración a presión reducida; filtración |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Porosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10241701
|
DWK Life Sciences
258521106 |
75 ml | 1 |
47.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10517911
|
DWK Life Sciences
258521209 |
75 ml | 2 |
46.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10684931
|
DWK Life Sciences
258521303 |
75 ml | 3 |
58.40€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10778511
|
DWK Life Sciences
258521406 |
75 ml | 4 |
63.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10048060
|
DWK Life Sciences
258522102 |
125 ml | 1 |
76.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10568481
|
DWK Life Sciences
258522308 |
125 ml | 3 |
84.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10242131
|
DWK Life Sciences
258522402 |
125 ml | 4 |
71.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10508291
|
DWK Life Sciences
258526301 |
4000 ml | 3 |
560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10706981
|
DWK Life Sciences
258520101 |
50 ml | 1 |
52.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10028000
|
DWK Life Sciences
258520204 |
50 ml | 2 |
50.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10747171
|
DWK Life Sciences
258520307 |
50 ml | 3 |
59.03€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10424461
|
DWK Life Sciences
258520401 |
50 ml | 4 |
60.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10304021
|
DWK Life Sciences
258520504 |
50 ml | 5 |
75.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10675311
|
DWK Life Sciences
258521509 |
75 ml | 5 |
83.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10303401
|
DWK Life Sciences
258522205 |
125 ml | 2 |
64.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10242181
|
DWK Life Sciences
258522505 |
125 ml | 5 |
125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10403331
|
DWK Life Sciences
258523107 |
500 ml | 1 |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10057940
|
DWK Life Sciences
258523201 |
500 ml | 2 |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10313011
|
DWK Life Sciences
258523304 |
500 ml | 3 |
108.36€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10570202
|
DWK Life Sciences
258523407 |
500 ml | 4 |
125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10494451
|
DWK Life Sciences
258523501 |
500 ml | 5 |
259.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10291931
|
DWK Life Sciences
258526104 |
4000 ml | 1 |
560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10068090
|
DWK Life Sciences
258526207 |
4000 ml | 2 |
560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10787931
|
DWK Life Sciences
258524403 |
1000 ml | 4 |
228.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10068030
|
DWK Life Sciences
258524103 |
1000 ml | 1 |
168.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10652941
|
DWK Life Sciences
258524206 |
1000 ml | 2 |
201.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10653131
|
DWK Life Sciences
258524309 |
1000 ml | 3 |
193.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10614481
|
DWK Life Sciences
258526404 |
4000 ml | 4 |
635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10613711
|
DWK Life Sciences
258524506 |
1000 ml | 5 |
446.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el ámbito de los laboratorios es la filtración, que sirve para separar o purificar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros, que se seleccionan según la aplicación en términos de tamaño y porosidad. Los embudos filtrantes son filtros que se utilizan para la separación sólido-líquido por medio de vacío. Los embudos filtrantes tienen un fondo de vidrio sinterizado que sirve como medio filtrante y no requiere de más papel de filtro.- Los embudos filtrantes se conectan con el frasco para filtrar por medio de una junta cónica de goma (GUKO)
- Fabricado en vidrio DURAN™, con sus acreditadas características, como son la resistencia química y la resistencia al choque térmico
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Boro 3,3 | |
Sí | |
Análisis inorgánico cualitativo y química preparativa; filtración fina; filtración fina; filtración a presión reducida; filtración | |
1 unidad |