Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Matraz Engler, con reborde, tubo lateral
El matraz Engler de DURAN™ es idóneo para destilaciones en el sector de la petroquímica.
352.00€ - 423.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Destilaciones en el sector de la petroquímica; Para calentar |
N.° por paquete | 10/paq. |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12653721
|
DWK Life Sciences
216532807 |
125 ml |
423.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11800700
|
DWK Life Sciences
216532404 |
100 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15201789
|
DWK Life Sciences
216532901 |
150 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
En los laboratorios, los recipientes abombados se denominan matraces y son, junto a los vasos de precipitado, otros recipientes de uso universal. Se utilizan, p. ej., para destilaciones o para calentar líquidos. Para la destilación, además de los matraces con varias bocas empleados habitualmente, también se pueden utilizar los matraces Engler. Este tipo de matraz para destilación tiene un tubo lateral, que está unido al cuello del matraz. A través de este tubo lateral, el vapor se conduce a un refrigerante, donde finalmente se condensa, de modo que se obtiene el destilado. Los termómetros se pueden introducir a través del cuello del matraz.- El reborde permite un vertido preciso
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Destilaciones en el sector de la petroquímica; Para calentar | |
10/paq. | |
Sí |