Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tubo para cultivos, con borde recto, para casquetes Kapsenberg
Los tubos para cultivos se utilizan para cultivos de medios líquidos.
108.00€ - 135.00€
Especificaciones
Descripción | De 1,0 a 1,2 mm de grosor |
---|---|
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Para utilizar con | Para el crecimiento de microorganismos y trabajos microbiológicos |
Cantidad | 100/paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11786638
|
DWK Life Sciences
261322108 |
16 mm |
108.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15222079
|
DWK Life Sciences
261322305 |
18 mm |
135.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El cultivo in vitro de células animales y vegetales en un medio nutriente es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas; en consecuencia, se seleccionan los recipientes de preparación. Para los ensayos, se utilizan recipientes más pequeños, como tubos para cultivo. Los tubos para cultivo originales de DURAN™ se caracterizan por su distribución uniforme del espesor de pared, una mínima dilatación térmica, así como la alta resistencia al cambio de temperatura que de ahí se deriva. Por lo tanto, también son particularmente aptos para trabajos a temperaturas muy altas y cambios rápidos de temperatura.- Los tubos para cultivo con borde recto se pueden cerrar con casquetes metálicos o tapones de algodón para permitir el intercambio de aire
- Su borde recto permite el uso de casquetes Kapsenberg y casquetes metálicos
Especificaciones
De 1,0 a 1,2 mm de grosor | |
Para el crecimiento de microorganismos y trabajos microbiológicos | |
Esterilizable en autoclave |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
100/paq. |