Learn More
DWK Life Sciences Juego Guko de 8 piezas de junta cónica de caucho, de EPDM, juntas cónicas de caucho, para matraces de filtración
La funda de caucho es necesaria para lograr la estanqueidad del gas durante la filtración al vacío.
Marca: DWK Life Sciences 292020001
59.03 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.14220kg
Descripción
Uno de los métodos de separación más importantes en el entorno del laboratorio es la filtración, que se utiliza para separar o limpiar diferentes medios. Para este método de trabajo, se requieren filtros que se seleccionan según la aplicación en cuanto al tamaño y la porosidad. Los embudos Büchner son cilindros con una placa de tamiz de poros grandes integrada. Sin papel de filtro adicional, solo es posible la filtración gruesa. Los embudos Büchner también se pueden utilizar en la filtración al vacío. El vacío aplicado acelera la filtración.
- Para un cierre hermético en aplicaciones de filtración al vacío
- Juntas de caucho cónicas
- para matraces de filtración
Especificaciones
8 Guko, tamaño 22 a 84 | |
Sellado; Para filtrar | |
Sí |
EPDM | |
1/paq. |