Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Matraces con fondo redondo de tres cuellos con cuellos laterales en ángulo
Especialmente fabricados para destilación, reacciones y realizar soluciones o sujetar, contener y recoger productos químicos.Los matraces con fondo redondo de tres cuellos Lenz Laborglasinstrumente™ con cuellos laterales en ángulo se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
43.20€ - 408.10€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
---|---|
Forma del fondo | Redondo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta de toma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10478972
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03313170 |
1000 mL | 14/23 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central |
87.34€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10742342
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03314270 |
1000 mL | 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central |
69.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10129360
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03314470 |
1000 mL | 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10254381
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03313237 |
100 mL | 19/26 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central |
58.19€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10797511
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03314437 |
100 mL | 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central |
94.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10375211
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03314237 |
100 ml | 19/26 Cuello lateral NS, 29/32 Cuello central NS |
53.53€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10362701
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03314149 |
250 mL | 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central |
43.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10438402
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03313149 |
250 mL | 14/23 NS cuello lateral, 24/29 NS cuello central |
65.24€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10382701
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03314249 |
250 mL | 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central |
50.46€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10372701
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03314449 |
250 mL | 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central |
54.96€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11923401
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03311122 |
25 mL | 14/23 NS cuello lateral, 14/23 NS cuello central |
54.22€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10342751
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03314158 |
500 mL | 14/23 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central |
45.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10080211
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03314482 |
5 L | 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central |
408.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10047570
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03314258 |
500 mL | 19/26 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central |
59.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10037570
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03314458 |
500 mL | 29/32 NS cuello lateral, 29/32 NS cuello central |
58.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Conforme a DIN 12394
- Dos cuellos laterales en un ángulo de 20°
- Con juntas cónicas esmeriladas, alta precisión cónica y excelente estanqueidad
- Con etiqueta de inscripción
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
Redondo |