Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condensadores Allihin Duran™
Facilita la condensación de vapores en el laboratorio. Los condensadores según Allihn Lenz Laborglasinstrumente™ se han fabricado con vidrio de borosilicato DURAN™ duradero.
59.84€ - 98.00€
Especificaciones
Material | Vidrio Duran |
---|---|
Tipo | Condensador Allihn |
Para utilizar con (aplicación) | Para vapores de condensación |
Cantidad | 1 Paq. |
Código de producto | Marca | Longitud de la chaqueta (métrico) | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de la chaqueta (métrico) | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10587311
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05223301 |
250 mm | 14/23 |
83.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10743605
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05223214 |
160 mm | 29/32 |
92.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10419942
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05223302 |
250 mm | 19/26 |
84.06€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10324902
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05223211 |
160 mm | 14/23 |
72.93€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10151502
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05223314 |
250 mm | 29/32 |
59.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10755013
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05223414 |
400 mm | 29/32 |
95.61€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11856074
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05223504 |
500 mm | 29/32 |
98.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Conforme a DIN 12581
- Con toma y cono NS
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Disponible con oliva de vidrio u olivas/hilos de plástico GL
Especificaciones
Vidrio Duran | |
Condensador Allihn | |
Para vapores de condensación | |
1 Paq. |