Learn More
JP Selecta™ Varilla de aluminio Dur
7.79€ - 50.99€
Especificaciones
Material | Duraluminio |
---|---|
Tipo de producto | Varilla |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12192952
|
JP Selecta™
6000798 |
500 mm |
34.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12067874
|
JP Selecta™
6000220 |
200 mm |
7.79€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12087874
|
JP Selecta™
6000270 |
700 mm |
10.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12133171
|
JP Selecta™
6002300 |
3000 mm |
50.99€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12092295
|
JP Selecta™
6002100 |
1000 mm |
17.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Duraluminio | |
Varilla | |
1 unidad |