Learn More
Vilber Lourmat™ Lámparas UV de longitud de onda doble
Lámparas UV (ultravioletas) de longitud de onda doble resistentes que ofrecen una visualización rápida de las placas CCM que requieren revelación UV.
Marca: Vilber Lourmat™ 3111 0065 1
Detalles adicionales : Peso : 1.35000kg
Descripción
- Lámpara UV de 6 W
- Visualización rápida de las placas de CCM que requieren revelación UV
- Lámpara 2 x 6 W
- Iluminación UV
- Las dimensiones de las lámparas se fijan de acuerdo con la potencia
- Lámpara de 6 W: 27,6 × 6 × 8,5 cm (L. × Pr. × Al.)
- Lámpara UV de longitud de onda doble con filtro
Especificaciones
Lámpara UV | |
230 V | |
365/254 nm | |
Lámpara UV |
UV-A, UV-C | |
6 W | |
276 x 60 x 85 mm | |
276 mm |