Learn More
Invitrogen™ Transiluminador de luz azul/blanca de LED doble
Transiluminador de fuente de luz doble de diseño innovador que permite la visualización de tinciones comunes de ácidos nucleicos, tinciones de proteína colorimétrica y de membrana y tinciones de proteínas SYPRO.
Marca: Invitrogen™ LB0100
Detalles adicionales : Peso : 1.81000kg
Descripción
Este transiluminador de luz azul/blanca de LED doble es un transiluminador de fuente de luz doble de diseño innovador. Está diseñado para la visualización de geles de ácidos nucleicos, geles de proteínas y manchas de membrana.
Las características del transiluminador de luz azul/blanca de LED doble incluyen:
• Fuentes de luz blanca y azul que permiten la visualización de manchas comunes de ácido nucleico, proteínas colorimétricas y manchas de membranas, así como manchas de proteínas SYPRO
• Pantalla de filtro magnético con diseño sin bisagras para mayor simplicidad y seguridad, lo que permite observar y cortar el gel sin gafas protectoras
• Desconexión automática de cinco minutos y LED duraderos que son más seguros para los ojos y la piel comparados con la iluminación de la lámpara UV
• Intensidad de luz ajustable de tres niveles para lograr la mejor calidad de observación o de imagen
• Diseño compacto para facilitar la movilidad y el almacenamiento
Especificaciones
LED azul y blanco | |
Emisión de LED azul de 470 nm, filtro ámbar a 580 nm | |
Transiluminador | |
1,814 kg |
3 niveles de ajuste | |
UL/ETL | |
18,5 × 22 × 3,0 cm | |
100/240 V |