Learn More
Bellingham + Stanley™ Densímetro digital DSG
Densímetro DSG con pantalla táctil y sistema de control de temperatura Peltier que mide con Densidad (g/cm3), Gravedad Específica, Sacarosa %w/w (°Brix), Etanol (%w/w, %v/v), API y escalas de usuario bajo pedido.
Marca:  Bellingham + Stanley™ 43-50
Detalles adicionales : Peso : 13.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17845482
  • 19935.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tubo en U oscilante con oscilador de referencia para una mejor protección contra la deriva
  • Alta precisión
  • Control de temperatura Peltier
  • Bomba de limpieza integral y desecante
  • Pantalla táctil a todo color de 7 in. con menú de usuario intuitivo
  • Métodos preprogramados para densidad, Brix y % etanol, API
  • Pista de auditoría y firmas electrónicas
  • Cumple con los requisitos de la farmacopea (USP, EP, UKP)
  • Cumple con los requisitos de la FDA reg. 21 CFR parte 11
Especificaciones
Especificaciones
0 to 3 g/cm3
Benchtop Density Meter
15 sec.
English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian
±0.00005 g/cm3
2 mL
10°C to 95°C
Measuring Density, Specific Gravity, Alcohol, Sugar, API
Color Touchscreen
24 cm
1 Meter
8.8 kg
Serial Interface, USB, LAN
0.00001 g/cm3
RFM Refractometer