Learn More
BINDER™ Estufa de secado Classic.Line, serie ED
Los puntos fuertes de una cámara de secado de la serie ED de BINDER son las tareas rutinarias de secado y esterilización a temperaturas de hasta 300°C. Gracias a la convección natural, en esta cámara de secado todos los procesos térmicos se desarrollan con la máxima eficiencia. La serie ED proporciona un secado rápido y homogéneo.
Marca: BINDER™ 9010-0190
Descripción
- Condiciones de secado uniforme gracias a la tecnología APT.line™.
- Condiciones de prueba idénticas en todo el interior de la cámara, con independencia del tamaño y cantidad de la muestra
- Aislamiento térmico excepcional que ahorra en costes de funcionamiento
- Intervalo de temperatura: temperatura ambiente más 5 hasta 300 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Convección natural.
- Válvula de aire de escape ajustable
- Controlador con funciones de temporizador.
- 2 gradillas cromadas.
- Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de Clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
Especificaciones
ASTM D5374, DIN 12880 | |
20 l | |
Estufa de secado | |
ED023-230 V | |
10/30/50/100 mm | |
150 °C | |
2,5 °C | |
440 x 615 x 495 mm | |
520 mm | |
27 kg | |
0,8 kW | |
50/60 Hz |
ED023-230 V, estándar, Classic.Line serie ED: cámaras de secado y calentamiento con convección natural, 20 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
De 5 °C a 300 °C | |
LED | |
2 (estándar), 4 (máximo) | |
Tecnología de controlador PID completamente digital fácil de usar y manejar | |
De 0 a 99 h | |
222 x 300 x 330 mm | |
435 mm | |
495 mm | |
230 V | |
10 A |