Learn More
Welch Ilmvac™ Kit de servicio de bomba seca
Service and Maintenance Kits comprised of replacement seals and wearable parts for various models of diaphragm pumps.
Marca:  Welch Ilmvac™ 402042
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10090972
  • 342.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disponible para una gama de modelos de bomba de vacío de diafragma
  • Se suministran individualmente
Especificaciones
Especificaciones
Modelos de bomba MP/MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V
Diafragma, válvulas y juntas tóricas.
Paquete de 1
Kit de servicio