Learn More
Drummond™ Original Portable Pipet-Aid™ Pipet Controller
Convenient alternative to mouth pipetting in the laboratory.
Marca: Drummond™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- El mecanismo de control de volumen fácil de usar permite la entrada y administración precisas de líquidos
- La válvula de retención protege contra la entrada accidental de líquido en el mango
- Puede usarse con pipetas de vidrio o plástico
- Componentes esterilizables en autoclave
Información de órdenes
Póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener las piezas de repuesto disponibles.
Certifications
CE, versión europea
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Pipeteo de laboratorio | |
Controlador de pipeta, pieza nasal de TC |
Dispensador/pipeteador portátil | |
Pipetas de vidrio o plástico | |
220 V |