Learn More
Buerkle™ Unidad motriz para bomba AccuOne/EnergyOne
Ayuda en la transferencia de pequeñas cantidades de medios acuosos hasta 300 mPas de recipientes, cuerpos y contenedores de cuello estrecho desde 32 mm de diámetro de apertura.
Marca:  Buerkle™ 5900-3030
303.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.52000kg
Código de producto. 11931641
  • 336.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Unidad sin batería recargable/unidad de fuente de alimentación.
  • Para uso con bombas Buerkle™ AccuOne/EnergyOne.
Especificaciones
Especificaciones
Unidad de accionamiento
Bombas de laboratorio AccuOne/EnergyOne