Learn More
Drierita™, con indicador, malla 10-20, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, indicador
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Drierite™ |
Color | Azul |
Punto de fusión | 1450.0°C |
Forma física | Gránulos irregulares |
Cantidad | 500 g |
Número UN | 3077 |
Envase | Frasco de vidrio |
Información de solubilidad | Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents. SiO2 and insolubles: 0.58% |
R2O | 0.29% |
Nombre IUPAC | calcio; sulfato |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Drierite, with indicator
- Peligro
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Calcium sulfate, Cobalt(II) chloride