Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Frasco de lavado de gases de vidrio borosilicatado sin disco de filtro Drechsel
Frascos de lavado de gases según Drechsel, sin disco de filtro, completo con cabezal
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 05500512
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Conforme a DIN 12596
- Completo con cabezal
- Conexión a masa de la junta: NS 29/32
- Material: Tubos DURAN™ (cabezal), vidrio borosilicatado 3.3 (frasco)
Especificaciones
250 mL | |
Rosca GL 14 | |
1 |