Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra para PCR DreamTaq™ Hot Start Green
La ADN polimerasa Thermo Scientific DreamTaq Hot Start es el producto elegido cuando se necesita una amplificación uniforme y sólida con unos pasos de optimización mínimos
131.00€ - 752.00€
Especificaciones
GC-Rich PCR Performance | Bajo |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa DreamTaq |
Velocidad de reacción | Estándar |
Línea de productos | DreamTaq™ |
Condiciones de envío | Hielo húmedo o seco |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15689374
|
DreamTaq
K9021 |
200 reacciones |
176.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15699374
|
DreamTaq
K9022 |
1000 reacciones |
752.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15737536
|
DreamTaq
K9021 |
200 reacciones |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15747536
|
DreamTaq
K9022 |
1000 reacciones |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15606164
|
DreamTaq
K9022 |
1000 reacciones |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
La ADN polimerasa Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start es una ADN polimerasa Taq de inicio en caliente mejorada que garantiza una mayor especificidad, sensibilidad y rendimiento de la PCR en comparación con las ADN polimerasas Taq de inicio en caliente convencionales. La ADN polimerasa DreamTaq Hot Start utiliza la inhibición a base de anticuerpos de la actividad de la ADN polimerasa a temperaturas ambientales, lo que evita la amplificación de productos no específicos antes del paso de amplificación.Mejores resultados de reacción:
- Mayor rendimiento de los amplicones objetivo a partir de pequeñas cantidades de molde.
- Mayor especificidad de reacción gracias a la fiable tecnología de inicio en caliente.
- Amplia gama de longitudes de amplicones; amplificación rutinaria de fragmentos de ADN genómico de hasta 6 kb.
Comodidad mejorada:
- Preparación de la reacción a temperatura ambiente
- Optimización minimizada de la concentración de Mg2+ y de las temperaturas de hibridación del primer gracias al tampón de reacción optimizado.
- Flujo de trabajo simplificado y pasos de pipeteo minimizados con el formato de mezcla maestra 2X.
- Carga directa de productos de PCR en un gel.
Especificaciones
Bajo | |
Estándar | |
Hielo húmedo o seco | |
3′-A |
ADN polimerasa DreamTaq | |
DreamTaq™ | |
Inicio en caliente integrado | |
Mezcla maestra o SuperMix |