Learn More
Thermo Scientific™ AND polimerasa DreamTaq™ Hot Start Green
La ADN polimerasa Thermo Scientific DreamTaq Hot Start es el producto elegido cuando se necesita una amplificación uniforme y sólida con unos pasos de optimización mínimos
Marca: DreamTaq EP1711
Detalles adicionales : Peso : 0.02200kg
Includes: ADN polimerasa DreamTaq Hot Start; tampón DreamTaq Green 10X
Descripción
La ADN polimerasa Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start es una ADN polimerasa Taq de inicio en caliente mejorada que garantiza una mayor especificidad, sensibilidad y rendimiento de la PCR en comparación con las ADN polimerasas Taq de inicio en caliente convencionales. La ADN polimerasa DreamTaq Hot Start utiliza la inhibición a base de anticuerpos de la actividad de la ADN polimerasa a temperatura ambiente, lo que evita la amplificación de productos no específicos antes del paso de amplificación.Mejores resultados de reacción:
- Mayor rendimiento de los amplicones objetivo a partir de pequeñas cantidades de molde.
- Mayor especificidad de reacción gracias a la fiable tecnología de inicio en caliente.
- Amplia gama de longitudes de amplicones; amplificación rutinaria de fragmentos de ADN genómico de hasta 6 kb.
- Preparación de la reacción a temperatura ambiente
- Optimización minimizada de la concentración de Mg2+ y de las temperaturas de hibridación del primer gracias al tampón de reacción optimizado.
- Carga directa de productos de PCR en un gel con tampón DreamTaq Green.
Fidelidad (comparado con Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
Especificaciones
Contiene: • 40 μl de ADN polimerasa DreamTaq Hot Start (5 U/μl) • 1,25 ml de tampón DreamTaq Green 10X (incluye 20 mM de MgCl2) Almacenar entre -5 y -30 °C. |
|
ADN polimerasa DreamTaq | |
DreamTaq™ | |
Hielo húmedo o seco | |
3'-A |
Bajo | |
Estándar | |
200 U | |
Inicio en caliente integrado | |
Componentes separados |