Learn More
Dräger™ Máscara facial completa X-plore™ 5500 PC
La máscara facial completa Dräger™ X-plore™ 5500 EPDM es la solución adecuada para entornos que requieren una mayor protección respiratoria y un campo de visión claro
Marca: Dräger™ R55270
Detalles adicionales : Peso : 0.95400kg
Descripción
El sello facial de doble capa con triple acción de sellado garantiza una protección fiable y un sellado seguro y sin fugas independientemente de la forma de la cara
- Sello facial de doble capa con triple acción de sellado
- Conexión en bayoneta para una fijación del filtro fácil y segura. Ambos filtros se insertan en una dirección descendente
- Perfil bajo con diseño de barrido hacia atrás garantiza un campo óptimo de visión e incluso la distribución del peso con una excelente libertad de movimiento
- El material de policarbonato a prueba de impactos (con marco de plástico) proporciona un excelente campo de visión amplio, además de resistencia química, térmica y mecánica extrema
- Arnés de 5 puntos que permite una colocación rápida y fácil sin enredar el cabello
- Tres tamaños en uno, se ajusta a la mayoría de tamaños de cara y cabeza
- Cuerpo de máscara EPDM con alta resistencia al desgaste
- Dos conexiones en bayoneta laterales para usar con los cartuchos de filtro TwinfilterDärger™ Xplore™
Certifications
Marcado CE
Compliance
EN136 Cl.2 y NIOSH
Especificaciones
NIOSH, CE, EN136 Cl.2 | |
Máscara facial completa | |
La solución adecuada para entornos que requieren una mayor protección respiratoria y un campo de visión claro |
EPDM, lente de policarbonato | |
Universal | |
4 puntos |