Learn More
Thermo Scientific™ DpnI (10 U/μl)
Corte en sitios Gm6A^TC con enzima de restricción DpnI, que funciona mejor a 37 °C con el tampón Tango (isosquizómeros: Mali).
Marca: Thermo Scientific™ ER1701
44.97 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
- Calidad superior – Control de calidad estricto y proceso de fabricación líder del sector
- Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
- Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
- BSA premezclada en tampones de reacción
- Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
- Clonación molecular
- Mapas de sitios de restricción
- Genotipado
- Southern blot
- Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
- SNP
Nota
DpnI necesita la presencia de N6-metiladenina dentro de la secuencia de reconocimiento para fragmentar el ADN. El ADN purificado a partir de una cepa dam+ será un sustrato para DpnI. DpnI sólo fragmenta sitios dam completamente adenometilados. Los sitios dam hemi-adenometilado DpnI fragmenta 60X veces más lentamente. DpnI, BSP143Iy MBOI reconocen la misma secuencia, pero tienen diferentes sensibilidades a la metilación y sitios de fragmentación. Analizado usando ADN pBR322
Especificaciones
10 U/μl | |
37 °C | |
500 U | |
DpnI |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.