Learn More
Gibco™ DPBS (10X), calcio, magnesio
DPBS (10X), calcio, magnesio
64.50€ - 554.00€
Especificaciones
Aditivo | Sin piruvato sódico |
---|---|
Capacidad | 500 mL |
Dilución | 10 X |
Tipo de producto | DPBS 10X, calcio y magnesio, 10 x 500 ml, concentración 10X, pH de 4,3 a 4,7, osmolalidad de 2700 a 3200 mOsm/kg, sales inorgánicas de calcio y magnesio, clasificación sin material de origen animal, 24 meses de vida útil, almacenamiento de 15 a 30 °C, para cultivo de células de mamíferos |
Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamífero |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11560466
|
Gibco™
14080089 |
10 x 500 mL |
554.00€
5000 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11550466
|
Gibco™
14080048 |
500 ml |
64.50€
500 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS) es una solución salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones de cultivos celulares, tales como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de muestras de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Las formulaciones con calcio y magnesio se utilizan generalmente como medios de transporte o para la preparación de reactivos. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de DPBS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El DPBS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de DPBS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (14080-055). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
Las formas concentradas de la DPBS Gibco™ requieren un ajuste del pH y una filtración en el momento de la preparación (consulte el protocolo para más detalles).
Especificaciones
Sin piruvato sódico | |
10 X | |
Cultivo de células de mamífero | |
Desde 4,3 hasta 4,7 | |
Líquido |
500 mL | |
DPBS 10X, calcio y magnesio, 10 x 500 ml, concentración 10X, pH de 4,3 a 4,7, osmolalidad de 2700 a 3200 mOsm/kg, sales inorgánicas de calcio y magnesio, clasificación sin material de origen animal, 24 meses de vida útil, almacenamiento de 15 a 30 °C, para cultivo de células de mamíferos | |
De 2700 a 3200 mOsm/kg | |
Para uso diagnóstico in vitro |