Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de doble descalcificación WMS
Supervise el agua total procesada con el control de volumen electrónico que se incluye en este sistema de doble descalcificación.
6070.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Caudal | Existencias de sal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Capacidad (métrico) | Caudal | Existencias de sal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12726208
|
Thermo Scientific™
06.1284 |
Sistema de doble descalcificación WMS – 100 – DF – ES | 2 x 10 m³ en 10 °dH | 2 l/h | 105 kg |
6070.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Supervise el agua total procesada utilizando el control electrónico del volumen que se incluye en el sistema de doble descalcificación WMS de Thermo Scientific™. Una vez alcanzado el límite, el sistema se regenera de forma automática. Esto es ideal para un suministro continuo de agua descalcificada, como por ejemplo, para sistemas más grandes o sistemas de agua de suministro clínico. Este descalcificador de agua listo para conectar sirve para descalcificar el agua de suministro antes de suministrarla a un sistema de ósmosis inversa. La descalcificación del agua elimina iones duros, como el calcio y el magnesio, y prolonga la vida útil de la membrana de ósmosis inversa.
- Los sistemas de doble descalcificación ofrecen un suministro continuo de agua descalcificada
- Los dos intercambiadores iónicos garantizan que haya siempre disponible agua descalcificada
- Control de volumen electrónico que mide el volumen en el descalcificador; una vez que se ha alcanzado el límite, se realiza la regeneración automática inmediatamente después de agotarse el cartucho actual
- La conexión de agua es una válvula automática de latón R1 pulg con proceso de regeneración de 4 fases
- Todas las conexiones de agua son estándar R 1 o R 1 1/2 pulg.
- 230 V, 50 Hz
Información para pedidos:
Este producto no está disponible en todas las regiones
Especificaciones
Sistema de descalcificación de agua, WMS |