Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación magnética de PTFE con cruceta de dos caras
Diseñados para su uso con recipientes con forma de tubo pero muy efectivos como agitadores de uso general. Los agitadores magnéticos con revestimiento de PTFE incluyen una cruceta en ambos lados del agitador para una mayor turbulencia.
10.15€ - 33.70€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Color | Blanco |
Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11838892
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
14.20€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16235731
|
Fisherbrand™
|
30 mm |
30.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16275721
|
Fisherbrand™
|
17 mm |
19.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16255731
|
Fisherbrand™
|
40 mm |
29.85€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16205731
|
Fisherbrand™
|
22 mm |
25.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10211812
|
Fisherbrand™
|
60 mm |
10.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11848892
|
Fisherbrand™
|
14 mm |
15.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16245731
|
Fisherbrand™
|
35 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Agitador magnético estable de uso general
- Diseñada para su uso con recipientes con forma de tubo, pero muy efectiva como agitador de uso general
- Las crucetas de dos caras proporcionan una mayor turbulencia durante la mezcla
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |