Learn More
Socorex™ Dosys™ Classic Pistol Grip Automatic Syringe
Dose with excellent reproducibility using a pistol grip handle automatic syringe. Socorex™ Dosys™ Classic Pistol Grip Automatic Syringe fits either hand comfortably and requires limited effort for efficient work even during long dispensing sessions.
Marca:  Socorex™ 173.0505
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10748064
  • 154.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Mango de agarre de pistola.
  • Jeringa automática autorellenable.
  • Sistema de válvula Luer Lock integrado.
  • Se ajusta a cualquier mano.
  • Requiere un esfuerzo mínimo.
  • Alta reproducibilidad gracias a la tuerca de bloqueo de seguridad en un tornillo micrométrico.
  • Émbolo de acero inoxidable de alta precisión.
  • Cuerpo de vidrio esmerilado.
  • Recorrido del émbolo y apriete suaves.
  • Cilindro de vidrio protegido por manguito de PVC (no esterilizable en autoclave).
  • Fácil de desmontar para una limpieza eficiente y la sustitución de piezas si es necesario.
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Jeringa, tubo de alimentación de silicona de 1M, lastre, manguito de protección de PVC, cánulas de aspiración y ventilación, juego de repuestos para válvula, instrucciones de funcionamiento.
0,5 ml
1 unidad
0,5 A 5 mL
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Jeringa automática, mango de agarre de pistola
Clásica 173 Dosys™
<0,5% a <0,2%
Luer Lock
Certificados
Ver productos accesorios