Learn More
Equip Labo™ Door Cabinet
With a width of 54 or 84cm, this rich, robust, reliable frosted white melamine panel cabinet includes1 adjustable shelf, 4 wheels, and 2 brakes.
368.00€ - 489.00€
Especificaciones
Tipo de cabina | Armario con puertas |
---|---|
Fondo (métrico) | 45 cm |
Altura (métrico) | 72 cm |
N.º de estantes | 1 |
Garantía | 12 meses |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Pr x An x Al) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12641872
|
Equip Labo
8604 |
45 x 54 x 72 cm |
368.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12605592
|
Equip Labo
8614 |
45 x 84 x 72 cm |
489.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Furniture on wheels
- Placed under bench-top
- Furniture with doors or drawers
- Width 54 or 84cm
- Frosted white melamine panel cabinet
- Internal height of the drawers 8.5cm
- Door furniture
- 1 door
- Includes 1 adjustable shelf, 4 wheels, 2 with brakes
Especificaciones
Armario con puertas | |
72 cm | |
12 meses | |
Blanco |
45 cm | |
1 | |
Armario con puertas |