Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de PCR abovedados, tiras de 8
Tiras de tapones abovedados para aplicaciones de PCR para su uso con placas para PCR de 96 pocillos y tiras de tubos Thermo Scientific.
49.50€ - 80.50€
Specifications
Color | Transparente |
---|---|
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 8 |
Formato | Tiras de 8 tapones abovedados |
Tipo de producto | Tira de tapones de placa de PCR |
Product Code | Brand | Formato | Cantidad | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Formato | Cantidad | Price | Quantity & Availability | ||||
10746163
|
Thermo Scientific™
AB0265 |
Tiras de 8 tapones abovedados | 250/caja |
80.50€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10304753
|
Thermo Scientific™
AB0386 |
Tiras de 8 tapones abovedados | 10 paquetes de 12 |
49.50€
paquete de 120 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Description
Asegúrese de sellar correctamente todas las tiras de tubos de PCR y las placas de PCR de 96 pocillos con tiras de tapones para placas de PCR Thermo Scientific™ moldeadas con precisión.
Las tiras de tapones abovedados de PCR son compatibles con placas de PCR de 96 pocillos y tubos en tiras estándar y de perfil bajo. Las 12 tiras cuentan con lengüetas de extremo grandes para facilitar su extracción.Características destacadas:
- Aptas para su uso con placas de PCR de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
- Lengüetas en los extremos de gran tamaño para la extracción de tiras (solo 12 tiras)
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa.
Specifications
Transparente | |
8 | |
Tira de tapones de placa de PCR | |
Placa de 96 pocillos |
Polipropileno | |
Tiras de 8 tapones abovedados | |
Sí |