Learn More
Gibco™ Dog (Beagle) Cryopreserved Hepatocytes, plateable Male
Hepatocitos criopreservados plaqueables de perro macho (Beagle)
Marca:  Gibco™ DGCP10
Detalles adicionales : Peso : 0.00280kg
Código de producto. 10849870
  • 756.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Estos hepatocitos criopreservados plaqueables de perro (Beagle) macho se han caracterizado para actividades enzimáticas de metabolización de fármacos en fase I y fase II.
Células por vial: Entre cuatro y ocho millones
Consiga los resultados que necesita con los hepatocitos GIBCO
Los hepatocitos de alta calidad y alta viabilidad, con niveles de expresión enzimática in vivo y morfología celular adecuada aumentan la capacidad de dibujar correlaciones in vitro⁄in vivo y de tomar decisiones sólidas con respecto al destino de un compuesto. Los técnicos experimentados y las técnicas de aislamiento patentadas junto con las estrictas especificaciones de liberación garantizan la recepción de hepatocitos criopreservados de la mejor calidad.
Cada lote se prueba para:
  • Actividades enzimáticas de fase I y II
  • Morfología apropiada
  • Viabilidad generalmente > 75 %
  • Eficacia de los accesorios
  • Formación e integridad de monocapas
    Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
    Enlaces relacionados:
    Obtenga más información sobre nuestros hepatocitos criopreservados
    Obtenga más información sobre nuestra línea completa de hepatocitos ,
    Nota:
    Estos productos requieren envío en recipientes Dewar de vapor LN2, por lo tanto, pueden aplicarse cargos adicionales.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Los viales de hepatocitos criopreservados deben almacenarse en un recipiente Dewar de crioalmacenamiento o en un congelador a - 135 °C.
    Crioconservado
    Perro / Canino
    4-8 x 10^6
    Hepatocitos
    Célula de hepatocitos
    Hombre
    Donante único
    Gibco™
    1 vial