Learn More
Thermo Scientific™ DNasa I, sin RNasa (1 U/μl)
Endonucleasa que escinde ADN monocatenario y bicatenario de forma inespecífica para liberar di, tri y oligonucleótidos con grupos 5'-fosfato y 3'-OH.
Marca: Thermo Scientific™ EN0521
69.19 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Thermo Scientific DNase I, RNase-free es una endonucleasa que digiere el ADN monocatenario y bicatenario. Hidroliza enlaces fosfodiéster produciendo mono y oligodesoxirribonucleótidos con grupos 5'-fosfato y 3'-OH.
La actividad enzimática depende estrictamente del Ca2+ y se activa mediante los iones Mg2+ o Mn2+.
- En presencia de Mg2+, DNase I fragmenta cada cadena de ADN bicatenario de forma independiente, de manera estadísticamente aleatoria.
- En presencia de Mn2+, la enzima fragmenta las dos cadenas de ADN y aproximadamente en el mismo sitio, lo que produce fragmentos de ADN con extremos romos o con extremos protuberantes de tan solo uno o dos nucleótidos.
Características destacadas
- Enzima recombinante
- Purificada a partir de huésped no animal con una concentración intrínseca inferior de ARNasas
Aplicaciones
- Preparación de ARN libre de ADN
- Extracción de ADN de la muestra después de la transcripción in vitro
- Preparación de ARN libre de ADN antes de RT-PCR y RT-qPCR
- Etiquetado de ADN mediante traslación por muestras junto con DNA Polymerase I
- Estudios de interacciones ADN-proteína mediante footprinting de ADNasa I libre de ARNasa
- Generación de una biblioteca de insertos de ADN superpuestos aleatoriamente. Se utiliza un tampón de reacción que contiene Mn2+.
Nota
DNase I es sensible a la desnaturalización física. Mezcle suavemente invirtiendo el tubo. No agite.
Especificaciones
1 U/μl | |
Tampón de reacción | |
ADNasa I, sin ARNasa |
ADNasa | |
1000 U |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.