Learn More
Thermo Scientific™ Marcador de ADN, amplia gama
72.30€ - 339.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Marcador de peso molecular |
---|---|
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15454699
|
Thermo Scientific™
J62291.XF |
1 ml |
72.30€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15444699
|
Thermo Scientific™
J62291.S0 |
2 ml |
339.00€
2 ml |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Marcador de peso molecular | |
Líquido |