Learn More
Thermo Scientific™ DMEM for SILAC
Analice la expresión de proteínas mediante espectrometría de masas utilizando estos medios o aditivos para el marcado estable de isótopos con aminoácidos en cultivo celular (SILAC).
69.25€ - 288.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15645729
|
Thermo Scientific™
88364 |
500 mL | Muestras de proteínas |
69.25€
500 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15786803
|
Thermo Scientific™
A33822 |
6 x 500 mL | Lisado celular |
288.00€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El medio Thermo Scientific DMEM para está optimizado para su uso con etiquetado de isótopos estables con aminoácidos en cultivo celular (SILAC) para analizar la expresión de proteínas mediante espectrometría de masas (MS).
El etiquetado estable de isótopos con aminoácidos en el cultivo celular (SILAC) es un método potente para identificar y cuantificar los cambios diferenciales relativos en muestras de proteínas complejas. Este enfoque emplea la incorporación metabólica in vivo de aminoácidos “pesados” marcados 13C o 15N en proteínas, seguida de análisis por espectrometría de masas (MS) para acelerar la identificación, caracterización y cuantificación de proteínas.
Este medio SILAC se utiliza junto con aminoácidos pesados y ligeros para el marcado isotópico diferencial de células para análisis SILAC. Los medios SILAC suplementados con aminoácidos pesados son capaces de incorporar casi el 100 % de etiquetas en proteínas de células vivas.
Características del medio DMEM para SILAC:- Flexibilidad: medios líquidos deficientes tanto en L-lisina como en L-arginina, lo que permite una cobertura más completa de los proteomas mediante el marcado de múltiples aminoácidos isotópicos
- Alta calidad — los medios de cultivo de alta calidad son estériles, no contienen endotoxinas y son compatibles con cultivos celulares
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.