Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-treonina, 99,5 %
Catalog Number p-3776661
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
80-68-2
C4H9NO3
119.12
MFCD00063722
AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
205
CHEBI:38263
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
80-68-2
C4H9NO3
119.12
MFCD00063722
AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
205
CHEBI:38263
C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-Threonine
Arsénico (As) 2ppm max.
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 514
Pérdida por secado 0.2% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Índice Merck 10, 9229
Otros aminoácidos (TLC) Passes Test
Envase Frasco de vidrio
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-hidroxibutanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 98.0 to 101.0% (on dried substance)
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Cantidad 25 g
Forma física Cristales o polvo de cristalina