Learn More
Ácido DL-málico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757426
18.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250g
500g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6915-15-7
C4H6O5
134.087
MFCD00064212
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
525
CHEBI:6650
ácido 2-hidroxibutanodioico
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6915-15-7
C4H6O5
134.087
MFCD00064212
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
525
CHEBI:6650
ácido 2-hidroxibutanodioico
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material DL-Malic acid
Punto de fusión De 128,0 °C a 132,0 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal HO2CCH2CH(OH)CO2H
Información de solubilidad Solubilidad en agua:558 g/l (20 °C).Otras solubilidades:82,70 g/100 g de metanol-17,75 g/100 g de acetona (20 °C, 45,53 g/100 g de etanol-20,70 g/100 g de dioxano (20 °C, 0,84 g/100 g de éter dietílico (20 °C), prácticamente insoluble en benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.09
Porcentaje de pureza 99+%
Cantidad 250g
Temperatura de inflamación de 203 °C
Envase Frasco de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Malic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2