Learn More
Brady™ Dissolvable Paper Labels with Ribbon for Brady™ Label Makers
Se disuelve totalmente en el agua sin dejar residuos de adhesivo.
Marca: Brady™ 149608
Detalles adicionales : Peso : 0.54400kg
Descripción
- Se disuelve totalmente en el agua sin dejar residuos de adhesivo.
Especificaciones
Printer Ribbon | |
Brady M211 Label Printer | |
Thermal Transfer | |
0.75 in. | |
19.05 mm | |
0.0762 mm | |
Matte | |
-94°F to +212°F | |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
1 Ribbon |
Black on White | |
Paper | |
21 ft. | |
6.4 m | |
0.003 in. | |
Acrylic, Removable | |
Label | |
-70°C to +100°C | |
Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling |