Learn More
Rogo Sampaic™ Aguja de disección
59.57€ - 60.58€
Especificaciones
Tipo de producto | Aguja de disección |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11778541
|
Rogo Sampaic™
FMD003 |
146 mm |
60.58€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11711436
|
Rogo Sampaic™
FMD001 |
125 mm |
59.57€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Aguja de disección | |
Acero inoxidable |