Learn More
Rogo Sampaic™ Juego de disección de seis piezas
Un kit de disección de seis piezas para uso general en laboratorio
Marca: Rogo Sampaic™ FMQ005.500
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
Descripción
- Se suministra en un estuche con cierre de botón a presión.
- 1 par de tijeras de punta afilada redondeadas de 140 mm
- 1 par de tijeras «Iris» finas de 110 mm
- 2 tenazas redondeadas sólidas de 140 mm
- 1 sonda acanalada
Especificaciones
Conjunto de disección | |
Aplicaciones de disección | |
1Each |