Learn More
Fisherbrand™ Tijeras de disección
Utilice estas tijeras para una gran variedad de aplicaciones. Las tijeras de disección S Murray™ son aptas para su uso en quirófanos y en plantas, así como en veterinaria, odontología y podología.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01620kg
Descripción
- Tijeras de disección rectas de acero inoxidable
- Vástagos cerrados y punta fina
- Cumple con los requisitos esenciales de la directiva de dispositivos médicos 93/42/CEE
- Trazabilidad completa a lo largo de todo el proceso de fabricación.
- Fabricada únicamente con acero inoxidable de alta calidad de acuerdo con las especificaciones de ISO 7153-1
- Garantía de 10 años
Especificaciones
Tijeras de disección | |
Recto | |
105 mm | |
Acero inoxidable |