Learn More
Fisherbrand™ Tijeras de disección
Use these scissors for a variety of applications. These dissecting scissors are suitable for theatre, ward, veterinary, dental and chiropody use.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.15480kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15277168
  • 46.25€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tijeras de disección rectas de acero inoxidable
  • Vástagos cerrados y punta fina
  • Cumple con los requisitos esenciales de la directiva de dispositivos médicos 93/42/CEE
  • Trazabilidad completa a lo largo de todo el proceso de fabricación.
  • Fabricada únicamente con acero inoxidable de alta calidad de acuerdo con las especificaciones de ISO 7153-1
  • Garantía de 10 años
Especificaciones
Especificaciones
Tijeras de disección
Curvados
105 mm
Acero inoxidable