Learn More
3M™ Respirador de partículas desechable
Garantiza un uso cómodo en una amplia gama de tamaños de cara. La mascarilla serie 3M 8000 tiene una forma convexa.
Marca: 3M™ 7100101091
26.46 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21914" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18900kg
Descripción
3M Particulate Respirator P1 P1 for mechanically generated particles grinding, sanding, crushing and sawing Not TGA Approved Not allowed for Clinical Use
Las mascarillas 3M™ de la serie 8000 proporcionan una protección respiratoria ligera, cómoda y eficaz contra polvo y niebla. La forma convexa, el diseño de correa doble, la espuma de la nariz y la pinza para la nariz garantizan la comodidad en un intervalo de tamaños de cara. La carcasa resistente a deformación y las mascarillas 3M™ patentados ofrecen protección duradera y cómoda, especialmente en condiciones húmedas y calientes. Los polvos, los vapores y los humos metálicos son los peligros respiratorios más comunes en entornos de trabajo de productos derivados de procesos, como la molienda y la mezcla. Las mascarillas 3M proporcionan una protección cómoda y sin mantenimiento contra estos peligros concretos.Especificaciones
EN 149 | |
FFP2 | |
Respirador clásica | |
Para polvos, fibras y vapores acuosos | |
Para polvos, fibras y vapores acuosos |
Forma de casco | |
Elástico | |
Sí | |
10/paq. | |
Casco |