Learn More
3M™ Respirador de partículas desechable
Garantiza un uso cómodo en una amplia gama de tamaños de cara. La mascarilla serie 3M 8000 tiene una forma convexa.
Marca:  3M™ 7100003010
27.70 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.23400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11713363
  • 55.90€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
3M Particulate Respirator P1 P1 for mechanically generated particles grinding, sanding, crushing and sawing Not TGA Approved Not allowed for Clinical Use
Los respiradores 3M™ de la serie 8000 proporcionan una protección respiratoria ligera, cómoda y eficaz contra polvo y niebla. La forma convexa, el diseño de correa doble, la espuma de la nariz y la pinza para la nariz garantizan la comodidad en un intervalo de tamaños de cara. La carcasa resistente a deformación y los respiraderos 3M™ patentados ofrecen protección duradera y cómoda, especialmente en condiciones húmedas y calientes. Los polvos, los vapores y los humos metálicos son los peligros respiratorios más comunes en entornos de trabajo de productos derivados de procesos, como la molienda y la mezcla. Los respiradores 3M proporcionan una protección cómoda y sin mantenimiento contra estos peligros concretos.
Especificaciones
Especificaciones
Directiva de la Comunidad Europea 89/686/CEE, EN 149:2001 A1:2009, CE
Sí
Respirador para partículas
Protección contra polvo y vapor
8810
Polvos, vapores y humos metálicos
Correa doble
FFP2 NR D
No
Sí
1 unidad
Convexo