Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tarjetas IR desechables, 5x10 cm, ventana de KBr, abertura de 19 mm
Provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.
137.00€ - 367.00€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15436575
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
043935.KM
25/paquete
367.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
15426575
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
043935.KJ
5/paquete Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Size: 5 x 10cm
  • KBr window
  • 19mm aperture