Learn More
Fisherbrand™ Espátulas antiestáticas desechables
Dispense o recoja muestras de polvos o sólidos blandos. Las espátulas antiestáticas desechables Fisherbrand™ son esterilizables en autoclave. Se han diseñado para adaptarse a tubos estándar de 15 y 1,5 ml.
Marca: Fisherbrand™
29.42 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12240kg
Descripción
- Diseño en relación al tamaño para adaptarse perfectamente a los tubos estándar de 15 y 1,5 ml
- Ideales para la dispensación o recogida de muestras de polvos o sólidos blandos
- Resistentes a roturas en nitrógeno líquido.
- Resistentes a bases y ácidos diluidos.
- Pueden utilizarse con líquidos calientes.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Espátula | |
Estéril | |
Opaco | |
140 x 3,5 mm |