Learn More
Gilson DISPENSMAN™ Bottle-top Dispenser
Use this bottle-top dispenser for convenient, safe, and precise delivery of common laboratory solutions and solvents.
515.00€ - 745.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bottletop Dispenser |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Certificaciones/conformidad | ISO 8655-5 |
Color | White, Blue |
Densidad | 2.2 g/cm³ |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17740938
|
Gilson
F110101 |
2.5 mL |
515.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17750938
|
Gilson
F110102 |
5 mL |
515.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17760938
|
Gilson
F110103 |
10 mL |
515.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17770938
|
Gilson
F110104 |
25 mL |
630.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17780938
|
Gilson
F110105 |
50 mL |
745.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Accurate and reproducible dispensing: Quickly and easily dispense just the liquid needed with a precise volume setting. The built-in recalibration mechanism ensures reproducibility.
- Safe and easy to use: keep your bench and other devices safe with the anti-drip system and the return of liquid into the bottle after use. The sliding volume adjuster enables simple one-hand operation and volume adjustment.
- Flexible
- Adaptable to every type of liquid with an easy calibration
Especificaciones
Bottletop Dispenser | |
ISO 8655-5 | |
2.2 g/cm³ | |
Polypropylene, ETFE, PTFE, FEP, Glass | |
Dispensing bottled liquids | |
Dispenser | |
Dispensman | |
1 | |
Bar with Nozzle | |
<59°F and >104°F | |
500 mm²/s max | |
8 in. |
Autoclavable | |
White, Blue | |
1 | |
None | |
Bottled Liquids | |
600 mbar | |
Straight | |
Yes | |
Non-sterile | |
<15°C and >40°C | |
1 Year | |
20 cm |