Learn More
asecos™ Jarra de dosificación
Dosificación segura, limpia y cómoda de líquidos en uso
115.54€ - 139.92€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17816496
|
asecos™
36487 |
2 L |
115.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17836446
|
asecos™
36488 |
5 L |
126.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17856546
|
asecos™
36489 |
10 L |
139.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Contenedores robustos, resistente a los químicos y a los rayos UVA
- Incluye 2 desagües roscados en diferentes tamaños
- 18 adhesivos rotulables en 9 colores de señalización y una etiqueta de seguridad multilingüe para el etiquetado del contenido según GHS
- Con asas robustas para un manejo ergonómico
Especificaciones
White | |
Polietileno |