Learn More
BRAND™ Tilt Measure Dispenser with Bottle
Particularly well-suited for dispensing suspensions. Comes complete with 1000mL soda-lime glass reservoir bottle.
66.25€ - 98.11€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador con pipeta con parte superior inclinada |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
Incluye | Frasco de depósito de vidrio sodocálcico de 1000 ml |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10138371
|
BRAND™
43008 |
10 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10257971
|
BRAND™
43038 |
100 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10148371
|
BRAND™
43016 |
20 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10128371
|
BRAND™
43005 |
5 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10399851
|
BRAND™
43028 |
50 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10064151
|
BRAND™
43020 |
25 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Dispenser head made from Borosilicate glass (Boro 3.3)
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Inscriptions in green enamel
- Particularly well-suited for dispensing suspensions
- Complete with 1000mL soda-lime glass reservoir bottle with 29/32 neck size
Especificaciones
Dispensador con pipeta con parte superior inclinada | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Frasco de depósito de vidrio sodocálcico de 1000 ml |