Learn More
BRAND™ Dispensadores digitales orgánicos para frascos Dispensette™ S
Los dispensadores para frascos digitales orgánicos Dispensette™ S incluyen un diseño de pistón flotante para ofrecer un funcionamiento de baja fuerza y sin desgaste de piezas. Los canales de flujo optimizados permiten que la dispensación y el cebado sean incluso más fáciles, especialmente en instrumentos con volúmenes grandes. Diseñados para la dispensación de disolventes orgánicos, ácidos concentrados y peróxidos.
491.00€ - 758.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave a 121 °C |
Certificaciones/conformidad | Certificaciones: ISO 9001 |
Color | Amarillo |
Pantalla | Digital |
Includes: Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incrementos | Exactitud | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incrementos | Exactitud | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15458093
|
BRAND™
4630331 |
0,5 A 5 mL | 0,02 mL | 0,5 % (25 μl) | Con válvula de recirculación |
555.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15497361
|
BRAND™
4630351 |
De 2,5 a 25 ml | 0,1 ml | 0,5 % (125 μl) | Con válvula de recirculación |
690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15478093
|
BRAND™
4630341 |
De 1 a 10 ml | 0,05 mL | 0,5 % (50 μl) | Con válvula de recirculación |
524.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15437371
|
BRAND™
4630361 |
De 5 a 50 ml | 0,2 ml | 0,5 % (250 μl) | Con válvula de recirculación |
758.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15448093
|
BRAND™
4630330 |
0,5 A 5 mL | 0,02 mL | 0,5 % (25 μl) | Sin válvula de recirculación |
491.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15468093
|
BRAND™
4630340 |
De 1 a 10 ml | 0,05 mL | 0,5 % (50 μl) | Sin válvula de recirculación |
505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15488093
|
BRAND™
4630350 |
De 2,5 a 25 ml | 0,1 ml | 0,5 % (125 μl) | Sin válvula de recirculación |
625.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15498093
|
BRAND™
4630360 |
De 5 a 50 ml | 0,2 ml | 0,5 % (250 μl) | Sin válvula de recirculación |
675.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
- Nuevo sistema de válvulas: no son necesarios anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y los preparativos para la esterilización en autoclave
- Cebado sencillo por canales de flujo optimizados
- Menos fuerza de dispensación, especialmente con instrumentos de gran volumen
- Tapón de rosca con eje: no obstaculiza la dispensación
- Fácil de calibrar y ajustar con el fin de cumplir las directrices de GLP
- Fácil de desmontar para su limpieza
- Válvulas de descarga y llenado sustituibles con perilla de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está montado)
- El bloqueo de válvula giratorio 360° permite colocar la etiqueta del frasco frente al usuario
- El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a frascos de diferente tamaño
- Técnica de calibración sencilla para ajustar la calibración en segundos y sin herramientas
- Marcado DE-M
Garantía
Un año
Especificaciones
Dispensador | |
Certificaciones: ISO 9001 | |
Digital |
Esterilizables en autoclave a 121 °C | |
Amarillo | |
Para dispensar disolventes orgánicos, como hidrocarburos clorados y fluorados (p. ej., triclorometano y diclorometano), ácidos como HCl concentrado y HNO3 (excepto HF), ácido trifluoroacético (TFA), tetrahidrofurano (THF) y peróxidos |