Learn More
BRAND™ Dispensette™ S Fixed-volume Bottletop Dispensers
The Dispensette™ S Fixed Volume Bottletop Dispensers feature a “floating piston” design for low-force operation and no wearing parts. Optimized flow channels make dispensing and priming even easier-particularly in instruments with large volumes. Designed for general-purpose dispensing applications.
Marca:  BRAND™ 4600241
432.81 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.63900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15438063
  • 504.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Descripción
Descripción
  • Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
  • Nuevo sistema de válvulas: no son necesarios anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y los preparativos para la esterilización en autoclave
  • Cebado sencillo por canales de flujo optimizados
  • Menos fuerza de dispensación, especialmente con instrumentos de gran volumen
  • Ajuste de volumen seguro con pista festoneada interna (instrumentos de ajuste analógico)
  • Tapón de rosca con eje: no obstaculiza la dispensación
  • Fácil de calibrar y ajustar con el fin de cumplir las directrices de GLP
  • Fácil de desmontar para su limpieza
  • Válvulas de descarga y llenado sustituibles con perilla de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está montado)
  • El bloqueo de válvula giratorio 360° permite colocar la etiqueta del frasco frente al usuario
  • El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a frascos de diferente tamaño
  • Modelos digitales y analógicos ajustables
  • Marcado DE-M
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Especificaciones
0,5 % (50 μl)
Esterilizables en autoclave a 121 °C
Rojo
10 ml
Dispensador
ISO 9001
Con válvula de recirculación
Dispensación de reactivos agresivos, incluidas bases y ácidos concentrados como H3PO4, H2SO4 (excepto, p. ej., HCl, HNO3 y HF), soluciones salinas, así como muchos disolventes orgánicos