Learn More
BRAND™ Dispensadores analógicos y orgánicos ajustables para parte superior de frasco Dispensette™ S
Los dispensadores para frascos digitales orgánicos Dispensette™ S incluyen un diseño de pistón flotante para ofrecer un funcionamiento de baja fuerza y sin desgaste de piezas. Los canales de flujo optimizados permiten que la dispensación y el cebado sean incluso más fáciles, especialmente en instrumentos con volúmenes grandes. Diseñados para la dispensación de disolventes orgánicos, ácidos concentrados y peróxidos.
438.00€ - 880.00€
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave a 121 °C
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Color Amarillo
Pantalla Analógico
Ver más especificaciones
Includes: Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
Productos 10
Código de producto Marca Volumen (métrico) Incrementos Exactitud Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Incrementos Exactitud Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
15428083
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
4630131
0,5 A 5 mL 0,1 ml 0,5 % (25 μl) Con válvula de recirculación
504.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15448083
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
4630141
De 1 a 10 ml 0,2 ml 0,5 % (50 μl) Con válvula de recirculación
463.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15488083
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
4630161
De 5 a 50 ml 1,0 ml 0,5 % (250 μl) Con válvula de recirculación
687.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15468083
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
4630151
De 2,5 a 25 ml 0,5 ml 0,5 % (125 μl) Con válvula de recirculación
646.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15418083
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
4630130
0,5 A 5 mL 0,1 ml 0,5 % (25 μl) Sin válvula de recirculación
438.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15477361
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
4630171
De 10 a 100 ml 1,0 mL 0,5 % (500 μl) Con válvula de recirculación
880.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15438083
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
4630140
De 1 a 10 ml 0,2 ml 0,5 % (50 μl) Sin válvula de recirculación
440.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15458083
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
4630150
De 2,5 a 25 ml 0,5 ml 0,5 % (125 μl) Sin válvula de recirculación
585.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15478083
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
4630160
De 5 a 50 ml 1,0 mL 0,5 % (250 μl) Sin válvula de recirculación
580.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15498083
Ver documentos Detalles de la promoción
BRAND™
4630170
De 10 a 100 ml 1,0 mL 0,5 % (500 μl) Sin válvula de recirculación
825.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
  • Nuevo sistema de válvulas: no son necesarios anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y los preparativos para la esterilización en autoclave
  • Cebado sencillo por canales de flujo optimizados
  • Menos fuerza de dispensación, especialmente con instrumentos de gran volumen
  • Ajuste de volumen seguro con pista festoneada interna (instrumentos de ajuste analógico)
  • Tapón de rosca con eje: no obstaculiza la dispensación
  • Fácil de calibrar y ajustar con el fin de cumplir las directrices de GLP
  • Fácil de desmontar para su limpieza
  • Válvulas de descarga y llenado sustituibles con perilla de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está montado)
  • El bloqueo de válvula giratorio 360° permite colocar la etiqueta del frasco frente al usuario
  • El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a frascos de diferente tamaño
  • Marcado DE-M
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador
ISO 9001
Analógico
Esterilizables en autoclave a 121 °C
Amarillo
Dispensación de disolventes orgánicos, como hidrocarburos clorados y fluorados (p. ej., triclorofluorometano y diclorometano), ácidos como HCl concentrado y HNO3 (excepto HF), ácido trifluoroacético (TFA), tetrahidrofurano (THF) y peróxidos