missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent BioTek Frasco dispensador, 4 l con filtro y tubos

El frasco dispensador de 4 l con filtro y tubos se utiliza con lavadores y lectores de microplacas

Marca:  Agilent BioTek 4070076

Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg

Código de producto. 16502192

  • 198.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Frasco de dispensación
4 L
Lavador de microplacas Agilent BioTek e instrumentos de lector
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales